Läs mer
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-191 Serie PVC Heavy Duty Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- PVC-beläggning avvisar vatten, olja och fett och förblir flexibel vid låga temperaturer
- Skumisolering håller händerna varma
- Utmärkt grepp för säkerhet vid hantering av tunga föremål
- Böjda fingrar, vingtumme och mjukt jersey bomullsfoder ger överlägsen komfort
- Håller händerna varma, torra och skyddade mot skavsår
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
| Manschettmaterial | PVC |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Beige |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå 1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Polypropen, PVC |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Kraftiga handskar |
| Visa mer |