Läs mer
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-193 serie PVC kraftiga handskar
Produktkod. 12680782 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12680782 10 12 par
12690782 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12680782 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 23193100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt grepp för hantering av oljor och kemikalier i kalla miljöer och föremål belagda med fett och oljor.
  • PVC-beläggning avvisar vatten, olja och fett och förblir flexibel vid låga temperaturer
  • Skumisolering håller händerna varma
  • Utmärkt grepp för säkerhet vid hantering av tunga föremål
  • Böjda fingrar, vingtumme och mjukt jersey bomullsfoder ger överlägsen komfort
  • Håller händerna varma, torra och skyddade mot skavsår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Manschettmaterial PVC
Beläggningsmaterial PVC
Färg Orange
Betyg för skärmotstånd Nivå 2
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Material Polypropen, PVC
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kraftiga handskar
Storlek 10
Handske manschettstil Säkerhet
Foder Tröja i bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Olje- och fettavvisande
Serie 23-193