Läs mer
Ansell™ Vinter Monkey Grip™ 23-193 serie PVC kraftiga handskar
Produktkod. p-8005403 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12680782
Brand: Ansell™ 23193100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt grepp för hantering av oljor och kemikalier i kalla miljöer och föremål belagda med fett och oljor.
  • PVC-beläggning avvisar vatten, olja och fett och förblir flexibel vid låga temperaturer
  • Skumisolering håller händerna varma
  • Utmärkt grepp för säkerhet vid hantering av tunga föremål
  • Böjda fingrar, vingtumme och mjukt jersey bomullsfoder ger överlägsen komfort
  • Håller händerna varma, torra och skyddade mot skavsår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Manschettmaterial PVC
Beläggningsmaterial PVC
Färg Orange
Betyg för skärmotstånd Nivå 2
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Material Polypropen, PVC
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kraftiga handskar
Storlek 10
Handske manschettstil Säkerhet
Foder Tröja i bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Olje- och fettavvisande
Serie 23-193