Läs mer
ITW Chemische Produkte™ SterileWipe™ HS II TX3210, Torrtorkare
Produktkod. 12333765 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
310 x 310 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12333765 310 x 310 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 12333765 Leverantör ITW Chemische Produkte™ Leverantörsnummer TX3210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00 SEK
    4581.26 SEK / Paket med 500
    Save 223.74 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
SterileWipe™ HS II TX3210, Kemtvättstorkarna är gjorda av 45 % polyester/55 % cellulosa non-woven material med en skuren kant. De är renrumstillverkade för att ge låga nivåer av partiklar och extraherbara material, vilket skapar en torkare som lämpar sig för allmän rengöring och avtorkning.
  • Renrumsmiljö: ISO Klass 5 till 6, klass 100 till 100 000, EU klass B till D
  • Möter USP < 797> och USP < 800> krav
  • Non-woven cellulosa/polyesterblandning
  • Mycket absorberande, idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Gammabestrålade steril till SAL 10-6
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Utseende Vitt
Certifikat och efterlevnad Renrumsmiljö: ISO Klass 5 till 8, klass 100 till 100 000, EU-klass B till D; Möter USP <797> och USP <800> krav
Sammansättning TechniCloth™ 45% polyester / 55% cellulosa non-woven material med skuren kant, renrumstillverkat
Beskrivning Renrumsservetter
Mått (L x B) 310 x 310 mm
Formatera Lakan
För användning med (applikation) Torka och rengöra ytor, utrustning och delar; Spillkontroll; Applicera och ta bort smörjmedel, lim, rester och andra lösningar inklusive desinfektionsmedel; Rengöring med lösningsmedel som isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel; Rengöringshandskar, bärbara datorer, telefoner eller andra föremål som kommer in i renrummet; Foderbrickor för att hålla, skydda, torka och lagra delar, utrustning och anordningar.
Kvantitet 20 Wipers/Pk., 5 Pk./Bag, 5 Bags/Cs.