Läs mer
ZVG™ Torkare Bowl™ Magic Power Wipes Dispenser hink
Produktkod. 17813555
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17813555 Blått
1 options
Undvik kontakt med slemhinnor och ögon. Förvaras utom räckhåll för barn.
Produktkod. 17813555 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 50134000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.78 SEK
    1090.96 SEK / Paket med 6
    Save 117.82 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Undvik kontakt med slemhinnor och ögon. Förvaras utom räckhåll för barn.
Torkare Bowl™ Magic Power Wipes är fuktiga rengöringsservetter med extra styrka mot envisa fläckar, såsom permanent markör. Servetter är dubbelsidiga och indränkta i ett rengöringsmedel utan aggressiva lösningsmedel.
Torkare Bowl™ Magic Power Wipes är speciellt utformade för att ta bort graffiti, permanent markör, färg och skrivarbläck från alla släta och oporösa ytor. Använd Wiper Bowl™ Magic Power Wipes för att lösa upp fläckarna (upprepa flera gånger för envisa fläckar), vänd sedan på trasan och torka av med den rena sidan. Med den återförslutningsbara torkaren Bowl™ dispenser, för tidig torkning är nästan eliminerad, vilket säkerställer att du har snabb tillgång till våtservetterna.
Obs: Testa kompatibiliteten med ytan på ett oansenligt område före användning.
  • Inga aggressiva lösningsmedel
  • Effektiv mot envisa fläckar
  • Lämplig för våt- och kemtvätt
  • Viskosduk med nonwoven, textilliknande karaktär, vändbar
  • Mycket robust men ändå mjuk och luddfri
  • Mycket riv- och lösningsmedelsbeständig
  • Absorbera stora mängder vätska
  • Fördränkt med rengöringsmedel
  • Matsäker
  • Lätt att ta bort ark genom perforering
  • Återförslutningsbar dispenser
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (engelska) 9,8 tum
Bredd (metrisk) 25 cm
Material Polypropen, Viskos, Bomull
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 72 Wipes/Pk.