Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Väggmonterad torkardispenser
Produktkod. 10366622 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Montering:
Fristående
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
10366622 Fristående Varje
1 options
Produktkod. 10366622 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 6146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    484.85 SEK / Paket med 1
    Save 790.15 SEK
    61% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ger mobil användning för att snabbt och enkelt dispensera papperstorkar från en stor rulle. Väggmonterad Wiper Dispenser hjälper till att upprätthålla hygienen och minska kostnaderna.
  • Blått stålrör
  • Idealisk för livliga matområden
  • Kan flyttas runt som en fristående enhet eller monteras på vägg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Väggmonterad torkardispenser
Färg Blått
Mått (L x B x H) 32.8 x 51.5 x 30 cm
Längd (engelska) 12,9 tum
Längd (metrisk) 32.8 cm
Bredd (engelska) 20,3 tum.
Bredd (metrisk) 51.5 cm
Höjd (engelska) 11,8 tum
Höjd (metrisk) 30 cm
Håller Torkar
Material Stål
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Sidoladdning
För användning med (applikation) För att upprätthålla hygienen
Inkluderar Dispenser i stålrör
Kvantitet 1 st