Läs mer
AZOWIPE™ Wipes
Produktkod. 12388667
Change view
Mått (L x B):
220 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
0.25kg
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12388667 220 x 200 mm 0.25kg
1 options
Produktkod. 12388667 Leverantör Vernacare Leverantörsnummer 81103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bactericidal hard surface disinfectant wipes. AZOWIPE™ Wipes are convenient for use in all clinical environments and are an important part of a robust infection control protocol.
  • Made from a viscose rayon nonwoven material strong and durable in use
  • Foil sealed - prevents evaporation in storage
  • Suitable for all hard surfaces - one product from a single source
  • Contains NO preservative - no smearing or streaking when in use
  • Specially designed canister - easy to dispense wipes
  • 70% Solution of Isopropyl Alcohol BP
  • AZOWIPE - for the disinfection of hard surfaces
  • Dimensions: 200mm x 220mm
Specifikationer
Produkttyp Wipes
Material Viscose Rayon
Mått (L x B) 220 x 200 mm
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • AZOWIPE Equipment Wipes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.