Läs mer
AZOWIPE™ Torkar
Produktkod. 12889297
Change view
Förpackningsmängd:
200-pack
Produktkod. Förpackningsmängd
12889297 200-pack
1 options
Produktkod. 12889297 Leverantör Vernacare Leverantörsnummer 81160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 SEK
    2530.06 SEK / 6kg
    Save 414.94 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Baktericida desinfektionsservetter för hårda ytor. AZOWIPE™ Servetter är bekväma att använda i alla kliniska miljöer och är en viktig del av ett robust infektionskontrollprotokoll.
  • Tillverkad av ett nonwoven-material av viskosrayon som är starkt och hållbart vid användning
  • Folieförseglad - förhindrar avdunstning i förvaring
  • Lämplig för alla hårda ytor - en produkt från en enda källa
  • Innehåller INGA konserveringsmedel - inga utsmetningar eller ränder vid användning
  • Specialdesignad behållare - lätta att dispensera våtservetter
  • 70% lösning av isopropylalkohol BP
  • AZOWIPE - för desinfektion av hårda ytor
  • Mått: 200mm x 220mm
Specifikationer
Produkttyp Torkar
Mått (L x B) 220 x 200 mm
Förpackningsmängd 200-pack