Läs mer
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Produktkod. 15270084
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15270084 30 x 30 cm Paket med 300
1 options
Produktkod. 15270084 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer GW67ST60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6384.00 SEK
    4185.41 SEK / Paket med 300
    Save 2198.59 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Gamma Wipe ™67 är en torkare av polyester/cellulosablandning som rekommenderas för ISO Klass 5 och högre miljöer, sammansatt av 45 % polyester och 55 % cellulosa. Varje förpackning gammabestrålas till en 10 -6 Sterility Assurance.
  • Gammabestrålad och steril till SAL 10-6
  • ISO Klass 5 till 8
  • Partinummer på varje förpackning
  • Utmärkt kombination av den syntetiska polyesterns styrka och renhet med cellulosas absorberande egenskaper
  • Smidig, mycket absorberande och hållbar med låga extraherbara nivåer
  • Ekonomisk
  • Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings- och desinficeringslösningar inklusive isopropylalkohol, fenoler, blekmedel och kvartära ammoniumföreningar
  • Nötningsbeständig
Specifikationer
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Hydroentangled polyestercellulosa
Absorptionsförmåga 320 ml/m 2
Basvikt 68,0 g/m2
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 till 8; Renrumsklass 100 till 100 000; EU Grade A/B/C/D; USP>797<; SAL 10 -6 per AAMI riktlinjer;
Mått (L x B) 30 x 30 cm
Formatera Lakan
För användning med (applikation) Designad för användning i ISO Klass 5 och högre sterila miljöer; rengöring av sterila ytor och utrustning under aseptisk bearbetning; allmän avtorkning i komponentförberedelser, blandnings- och tvättområden; allmänna avtorkning i sterila klänningsrum; applicera och ta bort rengörings- och desinficeringslösningar.
Sterilitet Sterila