Läs mer
Nordvlies WIPEX-BLUETECH industriella pappersservetter
Produktkod. 15700977
Change view
Mått (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 rullar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15700977 22 x 36 cm 2 rullar
15750967 38 x 38 cm 2 rullar
15770967 38 x 36 cm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15700977 Leverantör Nordvlies Leverantörsnummer 24815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.87 SEK
    256.42 SEK / 2 rullar
    Save 27.45 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå rengöringspappersrulle gjord av utvalda återvunna råvaror, präglade i volym och limmade i lager.
  • Hög absorptionskapacitet hos flytande ämnen, såsom olja och vatten
  • Högpresterande artikel
  • Nordic Swan Ecolabel och EU:s Ecolabel
  • Industriell, biltillverkning, livsmedelsbearbetning
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (metrisk) 38 cm
Material Återvunnet papper
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 22 x 36 cm
Förpackningsmängd 2 rullar med 500 wipes
Lager 2-ply
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 2 x 20 g/m2
Gröna funktioner Nordic Swan och EU:s ekomärkning