Läs mer
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Mått (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 rullar
Beskrivning
- High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
- High-performance paper
- Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
- Industrial, automotive manufacturing, food processing
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heavy-duty Wiper |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Material | Recycled Paper |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 38 x 38 cm |
| Förpackningsmängd | 1 Roll of 500 Wipes |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |