Läs mer
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Förstärkta Wipes
Produktkod. 15740927
Change view
Mått (L x B):
32 x 38 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15740927 32 x 38 cm Paket med 800
1 options
Produktkod. 15740927 Leverantör Nordvlies Leverantörsnummer 140540T
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyesterförstärkt cellulosaservett som absorberar vätskor som papper – snabbt och rent, och lika slitbeständigt som syntetiskt material. Resistent mot lösningsmedel och fri från ludd.
  • Polyesterförstärkt cellulosaservett
  • Pappersdispenserlåda eller rulle
  • Lösningsmedelsbeständig
  • Extremt tårtålig
  • Mycket mjuk
  • Lågludd
  • Silikon- och kloridfritt
  • Livsmedelssäkert
  • Steriliserbart
  • Mycket absorberande
  • Z-vikt
  • För restfri torkning av vätskor och fasta partiklar
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) 38 cm
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 32 x 38 cm
Förpackningsmängd 8 lådor på 100 ark
Lager 1-ply