Learn More
Descripción
WIPI2 Polyclonal specifically detects WIPI2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | WIPI2 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | ATG18B, Atg21, CGI-50, DKFZP434J154, DKFZp686P02188, FLJ12979, FLJ14217, FLJ42984, WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 2, WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2, WD40 repeat protein interacting with phosphoinositides 2, WIPI-2, WIPI49-like protein 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 187-436 of human WIPI2 (NP_057087.2). LAALAFDASGTKLATASEKGTVIRVFSIPEGQKLFEFRRGVKRCVSICSLAFSMDGMFLSASSNTETVHIFKLETVKEKPPEEPTTWTGYFGKVLMASTSYLPSQVTEMFNQGRAFATVRLPFCGHKNICSLATIQKIPRLLVGAADGYLYMYNLDPQEGGECALMKQHRLDGSLETTNEILDSASHDCPLVTQTYGAAAGKGTYVPSSPTRLAYTDDLGAVGGACLEDEASALRLDEDSEHPPMILRTD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?