Läs mer
Tork Torkpapper plus W1/2
Produktkod. 30057828 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
30057828 Blått
1 options
Produktkod. 30057828 Leverantör Tork Leverantörsnummer 130052
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den 2-lagers mångsidiga Tork torkpappret Plus är idealisk för att torka upp vätskor och torka för hand.
  • Moppa spills lätt på grund av den höga absorberingen i detta torkpapper.
  • Bära och släng snabbt förpackningar med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
  • Torka smutsiga händer och lätt smutsiga ytor enkelt med vårt Tork torkpapper Plus.
  • Ta dig an uppgifter som kräver styrka och absorbering på nolltid med denna mångsidiga design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 278.87 yd.
Längd (metrisk) 255 m
Bredd (engelska) 9,25 tum
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Certifikat och efterlevnad EU-ekomärkning, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin och Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001
Färg Blått
Lager 2-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU-ekomärkning, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin och Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001