Beskrivning
- Torka smutsiga händer och lätt smutsiga ytor enkelt med vårt Tork torkpapper Plus.
- Moppa spills lätt på grund av den höga absorberingen i detta torkpapper.
- Ta dig an uppgifter som kräver styrka och absorbering på nolltid med denna mångsidiga design.
- Bära och släng snabbt förpackningar med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 557.74 yd. |
| Längd (metrisk) | 510 m |
| Bredd (engelska) | 9,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, ISO 50001, FSC Chain of Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Mix Virgin och Rec.fibre |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 1500-ark |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |