Läs mer
Descrizione
- Torka smutsiga händer och lätt smutsiga ytor enkelt med vårt Tork torkpapper Plus.
- Moppa spills lätt på grund av den höga absorberingen i detta torkpapper.
- Ta dig an uppgifter som kräver styrka och absorbering på nolltid med denna mångsidiga design.
- Bära och släng snabbt förpackningar med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 557.74 yd. |
| Längd (metrisk) | 510 m |
| Bredd (engelska) | 14,53 tum |
| Bredd (metrisk) | 36.9 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin och Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Blått |
| Lager | 2-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EU-ekomärkning, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin och Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?