Läs mer
Branson Ultrasonics™ Trådkorg för tvättmaskin
Produktkod. 10079240
Change view
Höjd (metrisk):
74 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
10079240 74 mm Varje
1 options
Produktkod. 10079240 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 000019129
Beräknad leverans: 21-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ Trådkorg
Djup (metriskt) 107 mm
För användning med (utrustning) Ultraljudstvätt, 1510/1800 Branson
Höjd (metrisk) 74 mm
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 125 mm
Modell 1510/1800