Läs mer
Branson Ultrasonics™ Trådkorg för tvättmaskin
Produktkod. p-8001376
Höjd (metrisk):
74 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10079240
Brand: Branson Ultrasonics™ 000019129
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ Trådkorg
Djup (metriskt) 107 mm
För användning med (utrustning) Ultraljudstvätt, 1510/1800 Branson
Höjd (metrisk) 74 mm
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 125 mm
Modell 1510/1800