Läs mer
Brady™ Etiketter av polypropen med tråd och kabel
Produktkod. 17881739
Change view
Mått (LxB):
1,575 x 1,181 tum.
Produktkod. Mått (LxB)
17881739 1,575 x 1,181 tum.
1 options
Produktkod. 17881739 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flagga enkelt kablar och ledningar för maximal läsbarhet med termisk överföring, utskrivbart flaggmaterial i polypropen (B-425). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Designad för att skapa förstorade etiketter för flaggning av datakablar och ledningar med liten diameter för ökad synlighet och enkel borttagning
  • Motståndskraftig mot extrema temperaturer och lösningsmedel som oljor, kemikalier och vatten
  • Tillverkad med ett starkt akryllim som förblir tätt sammanfogat
  • Uppfyller kraven på ett halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 Part 815
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd komponent till UL969, CSA accepterad till C22.2 nr. 0,15 till 95
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polypropen
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Kvantitet 200
Temperaturområde (engelska) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to 130°C
Tjocklek (engelska) 0.0046 in
Tjocklek (metrisk) 0.1143 mm
Mått (LxB) 1,575 x 1,181 tum.
Längd (engelska) 1,575 tum.
Bredd (engelska) 1,181 tum.
Bredd (metrisk) 30.00 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 29.97 mm
Höjd (engelska) 1.575 in
Höjd (metrisk) 40.01 mm
Alternativt artikelnummer M5-01-425-FT