Läs mer
Brady™ Lednings- och kabelidentifiering BBP33 Etiketter: Fyra per rad
Produktkod. 13573320
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Flytbar
Avsluta:
Glans
Matte
Material:
Nylon Trasa
Vinylduk
Mått (LxB):
0,25 x 0,75 tum.
0,375 x 0,375 tum. W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13573320
Brand: Brady™ 142872
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter (fyra per rad) är Nylon Tyg (B-499) eller Vinyltyg (B-498) omslagsetiketter som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Klister- och tygunderlaget (B-498) erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och omplacering.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, UL
Beskrivning Flytbara vinyltygetiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Gummi, Flytbar
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Vinylduk
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Identifieringsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tråd- och kabeletikett
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 20.30 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 5000 Labels/Box
Kvantitet 5000/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 175 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +79,4 °C
Draghållfasthet 55 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8.90 mm
Mått (LxB) 0,25 x 0,75 tum.
Längd (engelska) 0.2 in.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 85.09 mm
Höjd (engelska) 0,2 tum
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer B33-1-498