Läs mer
Brady™ Lednings- och kabelidentifiering BBP33 Etiketter: Fyra per rad
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Flytbar
Avsluta:
Glans
Matte
Material:
Nylon Trasa
Vinylduk
Mått (LxB):
0,25 x 0,75 tum.
0,375 x 0,375 tum. W
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Klister- och tygunderlaget (B-498) erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och omplacering.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, RoHS, UL |
| Beskrivning | Nylon Tygetiketter för BBP33-skrivaren |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Nylon Trasa |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu