Läs mer
Brady™ Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter: En per rad
Produktkod. 13523310 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
2 tum
Höjd (engelska):
1 tum
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Permanent
Material:
Nylon Trasa
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Typ av lim Material Förpackningsstorlek
13523310 2 tum 1 tum Akryl, Permanent Nylon Trasa Varje
13553320 2 tum 1 tum Gummi, Permanent Polyester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13523310 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143066
I lager
Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter: En per rad är gjorda av självlaminerande vinyl- eller nylontyg, vilket är utmärkta material för lednings- och kabelidentifiering.
  • Det vidhäftande och tygunderlagsmaterialet (B-427) erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och omplacering. Håller sig på alla rena, torra ytor och är speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
Beskrivning Nylon Tygetiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Identifieringsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponentetikett på insidan av panelen
För användning med (utrustning) BBP™ 33 Printer
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1100 etiketter/låda
Kvantitet 1300/Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 193 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +89,4 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.60 mm
Mått (L x B) 1 x 2 tum
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Alternativt artikelnummer B33-137-499