Beskrivning
- Det vidhäftande och tygunderlagsmaterialet (B-427) erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och omplacering. Håller sig på alla rena, torra ytor och är speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet.
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA, RoHS, UL |
| Beskrivning | Polyesteretiketter för BBP33-skrivaren |
| Typ av lim | Gummi, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Leverans |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Stansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |