Läs mer
Brady™ Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter: Tre per rad
Produktkod. 13543310
Change view
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Flytbar
Avsluta:
Glans
Matte
Material:
Nylon Trasa
Vinylduk
Höjd (engelska):
0,5 tum
1,4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim Avsluta Material Höjd (engelska) unitSize
13543310 Akryl, Permanent Matte Nylon Trasa 0,5 tum Varje
13583320 Gummi, Flytbar Glans Vinylduk 1,4 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13543310 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter (tre per rad) är permanenta eller flyttbara. Väl ansökt, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth är där för att stanna, om du inte vill byta den.
  • Lim- och tygunderlaget erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och ompositionering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad CSA, RoHS, UL
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Identifieringsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Komponentetikett på insidan av panelen
För användning med (utrustning) BBP ™33 skrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1500 Labels/Box
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -40 till 193 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +89,4 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Mått (LxB) 0.5 x 0.5 in. (12.7 x 12.7 mm)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 48.26 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelska) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer B33-144-499