Läs mer
Brady™ Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter: Tre per rad
Produktkod. 13583320 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av lim:
Akryl, Permanent
Gummi, Flytbar
Avsluta:
Glans
Matte
Material:
Nylon Trasa
Vinylduk
Höjd (engelska):
0,5 tum
1,4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim Avsluta Material Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
13583320 Gummi, Flytbar Glans Vinylduk 1,4 tum Varje
13543310 Akryl, Permanent Matte Nylon Trasa 0,5 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13583320 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142967
I lager
Lednings- och kabelidentifiering BBP33-etiketter (tre per rad) är permanenta eller flyttbara. Väl ansökt, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth är där för att stanna, om du inte vill byta den.
  • Lim- och tygunderlaget erbjuder utmärkt hållkraft, men tillåter ren borttagning och ompositionering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för utmärkt utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, UL
Beskrivning Flytbara vinyltygetiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Gummi, Flytbar
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Glans
Formatera Stansad
Material Vinylduk
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Identifieringsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tråd- och kabeletikett
För användning med (utrustning) BBP™ 33 Printer
Horisontell upprepning (metrisk) 27.90 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 2300-etiketter/låda
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 175 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +79,4 °C
Draghållfasthet 55 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 39.70 mm
Mått (L x B) 1,437 x 1 tum
Längd (engelska) 1,4 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 86.36 mm
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 3.6 cm
Alternativt artikelnummer B33-89-498