Läs mer
Fisherbrand™ Trådtorkställ
Produktkod. 16330746 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
90
Produktkod. Positioner
16330746 90
1 options
Produktkod. 16330746
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Trådtorkstället räddar glas från spån och sprickor. Provrör, bägare, kolvar och annan laboratorieutrustning kan tömmas och torkas på gallret.
  • Självstående ställ
  • Placera på ett bord eller nära ett handfat
  • Använd krokar för att hänga upp ställningen på väggen
  • Rymmer upp till 90 labbartiklar
  • Stiftstorlekar: 18 x 127 mm och 72 x 76 mm
  • Tillverkad av punktsvetsad, vinylbelagd ståltråd för hållbarhet
  • Polystyrenbricka och baksida
  • Lättåtkomlig och avtagbar bottendräneringstråg
Specifikationer
Beskrivning Trådtorkställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart/Grå
Håller Lab Glasvaror
Material Vinylbelagd ståltråd
Positioner 90
Form Fyrkantig
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Modell HS23243A
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Mått (L x B x H) 18,2 x 7,4 x 20,7 tum.
Längd (metrisk) 46.2 cm
Längd (engelska) 18,2 tum
Bredd (engelska) 7,4 tum
Höjd (engelska) 20,7 tum.
Vikt (engelska) 5.62 lb.
Vikt (metrisk) 2.53 kg
Inkluderar Dropppanna
Produkttyp Torkställ
Hyllor Vinklad
Höjd (metrisk) 52.5 cm
Array 1 x 90
Bredd (metrisk) 18.2 cm