Läs mer
R&L Enterprises™ Wire Gauze with Ceramic Center
Beskrivning
- Non-fraying edges
- Durable and long-lasting
- Ceramic center disperses heat evenly
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wire Gauze |
| Mått (L x B) | 125 x 125 mm |
| Inkluderar | Ceramic center |
| Kvantitet | 10 Pack |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Iron |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |