Läs mer
R&L Enterprises™ Trådgas med keramiskt centrum
Produktkod. 12988950 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Keramiskt centrum:
Keramiskt centrum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Keramiskt centrum Förpackningsstorlek
12988950 Keramiskt centrum Paket med 10
1 options
Produktkod. 12988950
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt stöd till bägare och andra glasvaror under uppvärmning på ringställ. R&L Enterprises Wire Gaze with Ceramic Center är en platt fyrkant tillverkad av galvaniserat järnnät.
  • Icke fransiga kanter
  • Hållbar och långvarig
  • Keramiskt centrum sprider värmen jämnt
Specifikationer
Produkttyp Metalltrådsduk
Keramiskt centrum Keramiskt centrum
Mått (L x B) 150 x 150 mm
Kanter Icke-fransande
Inkluderar Keramiskt centrum
Kvantitet 10-pack
Form Fyrkantig
Längd (metrisk) 150 mm
Material Järn
Bredd (metrisk) 150 mm