Beskrivning
- Lockout-taggar kan innehålla namnet på den person som gjorde lockouten.
- Endast den personen är behörig att ta bort eller ändra den.
- Etiketterna (75 x 160 mm) är gjorda av flexibel polyester som är resistent mot vatten, fett och extrema temperaturer.
- Den matta ytan gör det lätt att skriva på med penna eller tusch.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Produkttyp | Tagg |
| Alternativt artikelnummer | TAG-NE PAS TOUCHER.-50X110MM |
| Färg | Vitt på rött |
| Material | Polyester |
| Avsluta | Matte |
| Meddelande | 225 till 249 |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 4,33 tum |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Visa mer |