Specifikationer
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Basket |
| Maskstorlek | 8 x 8 x 1 mm |
| För användning med (applikation) | Washing Glassware |
| För användning med (utrustning) | Små instrument |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Mått (L x B x H) | 8 x 8 x 1 mm Mesh |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |