Specifications
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Korg |
| Maskstorlek | 8 x 8 x 1 mm |
| För användning med (applikation) | Tvätt av glasvaror |
| För användning med (utrustning) | Glastvättmaskiner |
| Djup (metriskt) | 200 mm |
| Mått (L x B x H) | 200 x 200 x 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |