Läs mer
Fisherbrand™ Trådnätkorg
Produktkod. 17167934 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm Mesh
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
17167934 400 x 200 x 200 mm -
17187914 100 x 100 x 100 mm -
17197914 120 x 120 x 120 mm -
17107924 8 x 8 x 1 mm Mesh -
17117924 150 x 150 x 150 mm -
17127924 160 x 160 x 160 mm -
17137924 180 x 180 x 180 mm -
17147924 200 x 200 x 150 mm -
17157924 200 x 200 x 200 mm -
17167924 250 x 150 x 150 mm -
17177924 300 x 200 x 150 mm -
17197924 400 x 200 x 150 mm Varje
17107934 250 x 250 x 250 mm Varje
17117934 300 x 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17167934
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korg som är användbar för små instrument.
  • För små instrument
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Korg
Maskstorlek 8 x 8 x 1 mm
För användning med (applikation) Tvätt av glasvaror
För användning med (utrustning) Glastvättmaskiner
Mått (L x B x H) 400 x 200 x 200 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 400 mm