Läs mer
Fisherbrand™ Trådnätkorg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm Mesh
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Maskstorlek | 8 x 8 x 1 mm |
| För användning med (utrustning) | Små instrument |
| Mått (L x B x H) | 300 x 200 x 200 mm |