Läs mer
Fisherbrand™ Trådställ Flaskhållare, 6-Plats, 80 mm, Vit
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- 6-ställs belagda trådställ rymmer flaskor upp till 80 mm i diameter
- HDPE-belagd tråd för hållbarhet och kemikaliebeständighet
- Handtagsdesign svänger ner för att lasta och lossa utan hinder och svängs upp för bekvämlighet
- För användning med plattbottnade centrifuger, allmänna ändamål och tvättflaskor
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor |
| Material | HDPE-belagd tråd |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 25.2 cm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Visa mer |