Läs mer
Fisherbrand™ Metalltrådsduk
Produktkod. 11789806 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Metalltrådsduk
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11789806 Metalltrådsduk Paket med 10
1 options
Produktkod. 11789806
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt stöd till bägare och andra glasvaror under uppvärmning på ring stands.Fisherbrand™ Wire Gauze är en platt fyrkant tillverkad av galvaniserat järnnät.
  • Icke fransiga kanter
  • Hållbar och långvarig
Specifikationer
Produkttyp Metalltrådsduk