Läs mer
Heathrow Scientific™ Tråd universal flaskställ
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterDescription
- Lämplig för universal-, McCartney- och scintillationsflaskor och lågprofilrör upp till 33 mm dia.
- Mesh bottenstöd
- Kemiskt resistenta epoxibelagda stålgaller
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (25 mm) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 50 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när de är tomma |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Bijou och lågprofilflaskor |
| Mått (L x B x H) | 37.34 x 19.94 x 6.0 cm |
| Show More |