Läs mer
Fisherbrand™ Trådlösa pH-elektroder
Produktkod. 11768116 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11768116 110 mm Varje
1 options
Produktkod. 11768116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.29 SEK
    492.88 SEK / Paket med 1
    Save 355.41 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
denna trådlösa pH-elektrod med en BNC-kontakt är idealisk för användning i de flesta laboratorie- och andra miljöer.
  • pH-elektrod utan kabel med BNC-kontakt
  • Längd (metrisk): 110 mm
  • Typ: Trådlös pH-elektrod
Specifikationer
Typ Trådlös pH-elektrod
Längd (metrisk) 110 mm