Läs mer
TFA Dostmann Trådlös termohygrometer med 3 sändare KLIMA-at-HOME 2
Produktkod. 17911662
Change view
Fuktighetsområde:
10 till 99 %
Produktkod. Fuktighetsområde
17911662 10 till 99 %
1 options
Produktkod. 17911662 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.3075.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    650.39 SEK / Paket med 1
    Save 156.61 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Den trådlösa termohygrometern med 3 sändare KLIMA-at-HOME 2 är idealisk för att övervaka inomhus- och utomhusklimatet på upp till 4 platser. Alla övervakade mätpunkter kan märkas individuellt på stationen.
Klima-at-Home 2 digitala trådlösa termohygrometer levereras som ett set med 3 termohygrosändare och är idealisk för att övervaka inomhus- och utomhusklimatet på upp till 4 platser. Genom att övervaka rumstemperatur och luftfuktighet inomhus kan du skapa ett bekvämt och hälsosamt boendeklimat genom riktad ventilation och uppvärmning. Detta sparar inte bara uppvärmningskostnader utan bidrar också till allmänt välbefinnande. Huruvida vi känner oss bekväma och mysiga beror trots allt till stor del på kvaliteten på inomhusluften. Mögel och husdammskvalster förökar sig egentligen bara om luftfuktigheten är för hög. Men alltför torr inomhusluft kan också påverka vårt välbefinnande på flera sätt. Hud och luftvägar är stressade och infektioner, allergier och astma har lätt för det. En rumstemperatur på 18 °C till 22 °C och en relativ luftfuktighet på 40 till 60 % är idealisk. Tack vare den maximala räckvidden på 100 m kan radiosändaren även ställas upp utomhus och ge viktiga värden om det aktuella utomhusklimatet. Alla övervakade mätpunkter kan märkas individuellt på stationen, vilket gör dem lättare att läsa. Tiden till tvåan ställs in automatiskt med radiosignal, kompletterat med hela datumet eller veckodagen. En ''feel-good''-smiley visar den aktuella komfortnivån på stationens installationsplats. För alla sensorer kan man även ta fram max- och minvärden sedan den senaste återställningen samt aktuell daggpunkt på stationen. Den trådlösa termometern Klima-at-Home 2 är batteridriven och kan antingen ställas upp (stället är avtagbart) eller monteras på väggen.
  • För övervakning av inomhus- och utomhusklimat
  • Med intern sensor och 3 trådlösa radiostyrda sändare (max. 100 m) för övervakning av temperatur och luftfuktighet
  • Max.-min.-funktion
  • Visuell komfortzon
  • Daggpunkt
  • Radiostyrd klocka med datum eller veckodag (6 språk)
  • Individuell märkning av sändarplaceringar
  • Idealisk för klimatövervakning i upp till 4 rum
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C