Läs mer
TFA Dostmann Trådlös väderstation med vindmätare SPRING BREEZE
Produktkod. 15676648
Fuktighetsområde:
1 till 99 %
Produktkod. 15676648
Brand: TFA Dostmann 35.1140.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den trådlösa väderstationen med vindmätare SPRING BREEZE väderstation övervakar temperatur och luftfuktighet. En vindmätare bestämmer den lokala vindstyrkan. Väderstationen erbjuder många ytterligare funktioner, som att visa de högsta och lägsta värdena eller beräkna daggpunkten.
Mät vind och väder själv, det är möjligt med SPRING BREEZE. Den trådlösa väderstationen har en kombinerad termo-hygrosändare för övervakning av utomhustemperatur och luftfuktighet samt en vindmätare för att bestämma vindstyrkan på installationsplatsen. Data skickas till basstationen och visas på displayen. Bara en blick på den färgglatt upplysta displayen 'SPRING BREEZE' så kan du få en heltäckande bild av det aktuella vädret. I mitten finns den animerade grafiken för vindstyrkan. Beroende på vindhastigheten roterar det lilla vindturbinen och de färgade staplarna blinkar. Historiska data kan spåras tillbaka under en period av ett år. Sol, moln eller regndroppar– en integrerad elektronisk barometer mäter lufttrycket och baserat på förändringarna ger vädersymbolen en prognos för det kommande vädret. Du har även rumstemperatur och luftfuktighet i sikte och kan styra rumsklimatet med riktad uppvärmning och ventilation. Väderstationen erbjuder många ytterligare funktioner och information. Du kan ställa in larmgränser, se högsta och lägsta värden, beräkna daggpunkten och vindavkylningstemperaturer. Aktuell tid och datum tas emot via radiosignalen DCF-77. Färgskärmen har två ljusstyrkanivåer. Anslut väderstationen till strömförsörjningen om du vill att displayen ska lysa permanent. Ytterligare två sändare kan anslutas för temperatur- och fuktkontroll, t.ex. i barnkammaren, sovrummet, källaren eller garaget.
  • Kombinerad trådlös sändare för utomhustemperatur, luftfuktighet och vindhastighet
  • Inomhustemperatur och luftfuktighet
  • Väderprognos med symboler och atmosfärstryckstrend
  • Max.- min.-funktion, trendindikatorer, daggpunkt, vindavkylningsfaktor
  • Vindhastighetsgraf, maxhastighet och historik (senaste timmen, 24 timmar, 7 dagar, 30 dagar och år)
  • Programmerbara larmfunktioner
  • Radiostyrd klocka med datum och veckodag (6 språk)
  • färgskärm med två ljusstyrkanivåer (kontinuerlig drift med nätadapter)
  • Utbyggbar med 2 termo-hygro-sändare (T/H 30.3221.02, säljs separat)
  • Registrerad TFA-design
Specifikationer
Fuktighetsområde 1 till 99 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C