Läs mer
TFA Dostmann Trådlös väderstation ZENO
Produktkod. 17951652
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +60 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17951652 -10 °C till +60 °C
1 options
Produktkod. 17951652 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 35.1163.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.85 SEK
    334.23 SEK / Paket med 1
    Save 105.62 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Den trådlösa väderstationen ZENO har stor digital display. Den radiostyrda klockan visar alltid exakt tid och säkerställer punktlighet, även när du vaknar. Inne- och utetemperaturen visas samt minimi- och maxvärden.
Med bara en titt på den trådlösa väderstationen Zeno på morgonen är du alltid redo för dagen. Den stora digitala displayen gör det enkelt att avläsa tiden, även på avstånd. Den radiostyrda klockan visar alltid exakt tid och säkerställer punktlighet, även när du vaknar. Och om du inte vill gå upp direkt kan du använda snoozefunktionen. Vad förväntar du dig för väder idag? En barometer registrerar förändringarna i lufttrycket och meddelar den förväntade väderutvecklingen för de kommande 6-12 timmarna med en trendpil och en motsvarande symbol. Utetemperaturen bestäms av den medföljande radiosändaren, som ställs upp utomhus på skyddad plats. Även inomhustemperaturen på installationsplatsen mäts. Riktad uppvärmning och ventilation gör att du kan reglera inomhustemperaturen och spara på uppvärmningskostnaderna. Ytterligare två sändare för temperaturövervakning kan anslutas, t.ex. i källaren eller i garaget. Max- och minvärdena för inomhus- och utomhustemperaturerna visas permanent på displayen. Återställningen görs manuellt.
  • Utetemperatur via trådlös utomhussändare (433 MHz) med räckvidd på upp till 100 m (fritt fält)
  • Inomhustemperatur
  • Högsta och lägsta värden
  • Väderprognos med symboler och lufttryckstendens
  • Radiostyrd klocka med alarm och snoozefunktion
  • För väggmontage eller fristående
  • Tillval: Utbyggbar upp till 3 temperatursändare (säljs separat)
Specifikationer
Noggrannhet (barometer) ±8 mbar
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C