Läs mer
Wiskostatin, TRC
Produktkod. 30450445
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30450445 10 mg
1 options
Produktkod. 30450445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW49892510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Molekylformel C17H18Br2N2O
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
LEDER BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 426.15
Formel vikt 423.9786