Läs mer
MedChemExpress Withaferin A
Produktkod. 16402589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402589 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16402589 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN2065
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 470.6 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.91%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Mål NF-κB∣Ferroptosis