missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Withanoside IV, TRC

Produktkod. 30450204
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450204 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW4989552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Withanoside IV
CAS 362472-81-9
Molekylformel C40 H62 O15
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-1,22,27-trihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-oic Acid Δ-Lactone
InChI formel InChI=1S/C40H62O15/c1-17-11-26(53-36(50)22(17)14-41)18(2)23-7-8-24-21-6-5-19-12-20(13-29(43)40(19,4)25(21)9-10-39(23,24)3)52-38-35(49)33(47)31(45)28(55-38)16-51-37-34(48)32(46)30(44)27(15-42)54-37/h5,18,20-21,23-35,37-38,41-49H,6-16H2,1-4H3/t18-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1
LEDER C[C@H]([C@H]1CC(=C(CO)C(=O)O1)C)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
IUPAC-namn (2R)-2-[(1S)-1-[(1S,3R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-1-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-5-(hydroxymethyl)-4-methyl-2,3-dihydropyran-6-one
Molekylvikt (g/mol) 782.91
Formel vikt 782.4089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.