Läs mer
Buerkle™ Uttagssystem för lösningsmedel med utloppsrör
Handla allt Bürkle Produkter
Djup (metriskt):
60 cm
95 cm
Beskrivning
- Uttagssystemet för lösningsmedel med utloppsrör har en fatpump med fast utloppsrör
- Det steglöst justerbara doppröret på cylinderpumpen kan justeras till respektive tank
- Med hylsanslutning för ståltunnor med R 2 tums gänga
- Kan justeras för vanliga kommersiella tankar med gängadaptrar
- Fördelen med drift med tryckgas är att användaren kan extrahera även stora mängder utan ansträngning samtidigt som han har båda händerna fria att dispensera lösningsmedlet
- Skivans skruvförband och avstängningsventiler tätar trumman och pumpar hermetiskt
- Trycklufts- eller kväveanslutningen (3-10 bar) kan tillhandahållas via en mobil eller stationär tryckluftsförsörjning
- Flexibla anslutningsmöjligheter, drift med tryckluft eller inert gas (t.ex. kväve)
- Delar i kontakt med medium tillverkade av rostfritt stål (1.4301) och PTFE
- Inklusive transportstativ, jordkabel för tryckregleringsenhet, anslutningsslang, nyckel och adapter för tryckluftstillförsel
- Tryckluftsadapter: 1x kopplingsdon NW 7,2 mm, 1x slangmunstycke för interntØ 6 mm, 1 x slangmunstycke för invändigØ 8 mm
- För UN-tankar och fat (provtryck minst 150 kpa)
- Enheten uppfyller kraven i direktivet om tryckutrustning 2014/68/EU
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Uttagssystem för lösningsmedel |
| Flödeshastighet | 10 l/min. |
| Inkluderar | Transportstativ, jordkabel för tryckregleringsenhet, anslutningsslang, nyckel och adapter för tryckluftstillförsel |
| För användning med | Anti-Static Uppsättning |
| Djup (metriskt) | 60 cm |
| Typ | Uttagssystem för lösningsmedel |
| Trummans öppningsdiameter | R 2 tum tråd |
| Material | Rostfritt stål (1.4301), PTFE |