Läs mer
Buerkle™ Uttagssystem för lösningsmedel med utloppsrör
Produktkod. p-7161109 Handla allt Bürkle Produkter
Djup (metriskt):
60 cm
95 cm
Produktkod. 16213181
Brand: Buerkle™ 56035001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uttagssystemet för lösningsmedel med utloppsrör kan användas för att dispensera vätskor med hög renhet snabbt och utan komplikationer. Ett övertryck produceras i behållaren med trycksatt gas (tryckluft eller kväve), varigenom vätskan pumpas ut ur tanken.
  • Uttagssystemet för lösningsmedel med utloppsrör har en fatpump med fast utloppsrör
  • Det steglöst justerbara doppröret på cylinderpumpen kan justeras till respektive tank
  • Med hylsanslutning för ståltunnor med R 2 tums gänga
  • Kan justeras för vanliga kommersiella tankar med gängadaptrar
  • Fördelen med drift med tryckgas är att användaren kan extrahera även stora mängder utan ansträngning samtidigt som han har båda händerna fria att dispensera lösningsmedlet
  • Skivans skruvförband och avstängningsventiler tätar trumman och pumpar hermetiskt
  • Trycklufts- eller kväveanslutningen (3-10 bar) kan tillhandahållas via en mobil eller stationär tryckluftsförsörjning
  • Flexibla anslutningsmöjligheter, drift med tryckluft eller inert gas (t.ex. kväve)
  • Delar i kontakt med medium tillverkade av rostfritt stål (1.4301) och PTFE
  • Inklusive transportstativ, jordkabel för tryckregleringsenhet, anslutningsslang, nyckel och adapter för tryckluftstillförsel
  • Tryckluftsadapter: 1x kopplingsdon NW 7,2 mm, 1x slangmunstycke för interntØ 6 mm, 1 x slangmunstycke för invändigØ 8 mm
  • För UN-tankar och fat (provtryck minst 150 kpa)
  • Enheten uppfyller kraven i direktivet om tryckutrustning 2014/68/EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Uttagssystem för lösningsmedel
Flödeshastighet 10 l/min.
Inkluderar Transportstativ, jordkabel för tryckregleringsenhet, anslutningsslang, nyckel och adapter för tryckluftstillförsel
För användning med Anti-Static Uppsättning
Djup (metriskt) 60 cm
Typ Uttagssystem för lösningsmedel
Trummans öppningsdiameter R 2 tum tråd
Material Rostfritt stål (1.4301), PTFE