Läs mer
WM-1119, MedChemExpress
Beskrivning
WM-1119 is a highly potent and selective KAT6A inhibitor, with an IC50 of 0.25 μM for KAT6A in lymphoma cells, the binding KD values of WM-1119 with KAT6A, KAT5 and KAT7 are 2 nM, 2.2 μM, 0.5 μM , respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WM-1119 |
| CAS | 2055397-28-7 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13F2N3O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (321.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NNS(=O)(C1=CC=CC=C1F)=O)C2=CC(C3=NC=CC=C3)=CC(F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.38 |
| Formel vikt | 389.38 |
| Visa mer |