missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ WM 3835

Beskrivning
WM 3835 is a lysine acetyltransferase HBO1 (KAT7) inhibitor. Reduces H3K14ac levels and inhibits growth and viability of acyte myeloid leukemia cell lines in vitro. Cell-permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Fluoro-5-methyl-[1,1 '-biphenyl]-3-carbonyl)-3-hydroxybenzenesulfonohydrazide |
| CAS | 2229025-70-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Histone Acetyltransferase Inhibitors |
| Molekylformel | C20H17FN2O4S |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?