Läs mer
WM-8014, MedChemExpress
Beskrivning
WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WM-8014 |
| CAS | 2055397-18-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17FN2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (650.33 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C)=C1F)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.42 |
| Formel vikt | 384.42 |
| Visa mer |