Läs mer
WNK-IN-11, MedChemExpress
Beskrivning
WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WNK-IN-11 |
| CAS | 2123489-30-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21Cl2N5OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (324.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CSC(NC)=N2)=NC=C1Cl)N3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.4 |
| Formel vikt | 462.4 |
| Visa mer |