Läs mer
WNK463, MedChemExpress
Produktkod. 16450679
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450679 1 mg 1mg
16443108 10 mg -
16409666 50 mg -
16404406 100 mg -
16485837 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16450679 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100626
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WNK463
CAS 2012607-27-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24F3N7O2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM)
LEDER FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 463.46
Formel vikt 463.46
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease